2-Bromo-3-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
B2625-1G B2625-5G
TCIAB2625-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB2625-1G TCIAB2625-5G
2-Bromo-3-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD04966945
Numéro CAS: 128071-75-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895a0d341695e9577ace77ba4cc28b54a1719249&vid=895a0d341695e9577ace77ba4cc28b54a1719249&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité