Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA1663-1GEA 33 EUR InStock
TCIAA1663-1G
2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine


Formule: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265,94 g/mol
Point de fusion: 134°C
Numéro MDL: MFCD00068229
Numéro CAS: 91872-10-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/37/28929837.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité