2-Amino-3,5-dichloro-6-méthylpyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
A1933-1G A1933-5G
TCIAA1933-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA1933-1G TCIAA1933-5G
2-Amino-3,5-dichloro-6-méthylpyridine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-3,5-dichloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129029
Numéro CAS: 22137-52-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff5b3988e5d2742fbff15ac531a89ac832c38aee&vid=ff5b3988e5d2742fbff15ac531a89ac832c38aee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité