Cyclopentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0699-25ML C0699-500ML C0699-100ML
TCIAC0699-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0699-25ML TCIAC0699-500ML TCIAC0699-100ML
Cyclopentane ≥98.0% (par GC)
Cyclopentane
Formule: C₅H₁₀
Point d'ébullition: 50°C
Point de fusion: –93.3 °C
Densité: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001356
Numéro CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
ONU: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&vid=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité