Méthylènecyclohexane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0921-25ML M0921-5ML
TCIAM0921-25MLEA 566 EUR InStock
TCIAM0921-25ML TCIAM0921-5ML
Méthylènecyclohexane ≥97.0% (par GC)
Méthylènecyclohexane
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: –106.7 °C
Densité: 0,8074 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -6°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001661
Numéro CAS: 1192-37-6
EINECS: 214-752-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&vid=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité