Bromométhyl-cyclobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclobutyl methyl bromide
B3679-25G B3679-5G
TCIAB3679-25GEA 170 EUR InStock
TCIAB3679-25G TCIAB3679-5G
Bromométhyl-cyclobutane ≥98.0% (par GC)
Bromométhyl-cyclobutane
Formule: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040960
Numéro CAS: 17247-58-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32d629e02caa95be2466153b8c977530f6f0fa7&vid=d32d629e02caa95be2466153b8c977530f6f0fa7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité