Bromométhyl-cyclohexane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1708-25G B1708-500G B1708-100G
TCIAB1708-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB1708-25G TCIAB1708-500G TCIAB1708-100G
Bromométhyl-cyclohexane ≥97.0% (par GC)
Bromométhyl-cyclohexane
Formule: C₇H₁₃Br
Point d'ébullition: 94°C
Densité: 1,269 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001509
Numéro CAS: 2550-36-9
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=816f58abbb60b121f3d0cc1d008a9aa6dfe7a6a7&vid=816f58abbb60b121f3d0cc1d008a9aa6dfe7a6a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité