2-Heptylcyclopentanone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0569-25ML H0569-500ML
TCIAH0569-25MLEA 224 EUR InStock
TCIAH0569-25ML TCIAH0569-500ML
2-Heptylcyclopentanone ≥99.0% (par GC)
2-Heptylcyclopentanone
Formule: C₁₂H₂₂O
Point d'ébullition: 264°C
Numéro MDL: MFCD00019315
Numéro CAS: 137-03-1
EINECS: 205-273-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f86355186d5ad629720162181239103635ddf96d&vid=f86355186d5ad629720162181239103635ddf96d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité