3,3,5-Triméthylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0602-25ML T0602-500ML
TCIAT0602-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0602-25ML TCIAT0602-500ML
3,3,5-Triméthylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
3,3,5-Triméthylcyclohexanone
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019466
Numéro CAS: 873-94-9
EINECS: 212-855-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&vid=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité