4-Méthylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0199-25ML M0199-500ML
TCIAM0199-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAM0199-25ML TCIAM0199-500ML
4-Méthylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
4-Méthylcyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001643
Numéro CAS: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
ONU: 2297
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=787255fa887b127c5bbfb3732b665c9bf69127de&vid=787255fa887b127c5bbfb3732b665c9bf69127de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité