2-Acétylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Acetyl-1-cyclohexanone
A0881-10ML A0881-25ML
TCIAA0881-10MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAA0881-10ML TCIAA0881-25ML
2-Acétylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
2-Acétylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Densité: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001633
Numéro CAS: 874-23-7
EINECS: 212-858-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=939ce7fc3ddd1ee68853576819f4b0b257d17651&vid=939ce7fc3ddd1ee68853576819f4b0b257d17651&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité