2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAE0507-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAE0507-5G
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point de fusion: 205…210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044191
Numéro CAS: 823-36-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/18/28968018.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité