2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M0901-25G M0901-5G
TCIAM0901-25GEA 106 EUR InStock
TCIAM0901-25G TCIAM0901-5G
2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001406
Numéro CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11bb2f3e0dddeac7bbdff10851747aef8c559530&vid=11bb2f3e0dddeac7bbdff10851747aef8c559530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 210.0 to 217.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité