3,4-Diméthyl-1,2-cyclopentanedione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3782-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3782-1G
3,4-Diméthyl-1,2-cyclopentanedione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,4-Diméthyl-1,2-cyclopentanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00143063
Numéro CAS: 13494-06-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/49/28985749.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité