Dimédon ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D0701-25G D0701-500G D0701-100G
TCIAD0701-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD0701-25G TCIAD0701-500G TCIAD0701-100G
Dimédon ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Dimédon
Formule: C₈H₁₂O₂
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001588
Numéro CAS: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 14,03242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db51dff55c6cf1b485bf4a374bd24edb042c3c56&vid=db51dff55c6cf1b485bf4a374bd24edb042c3c56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité