5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
M0945-1G M0945-5G
TCIAM0945-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0945-1G TCIAM0945-5G
5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010379
Numéro CAS: 4341-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d453b25ae80857d959d4aca41ad0f2ac9f967f1c&vid=d453b25ae80857d959d4aca41ad0f2ac9f967f1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité