Acide 1-méthylcyclohexanecarboxylique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Methylcyclohexane-1-carboxylic acid
M0732-25G M0732-5G
TCIAM0732-25GEA 132 EUR InStock
TCIAM0732-25G TCIAM0732-5G
Acide 1-méthylcyclohexanecarboxylique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 1-méthylcyclohexanecarboxylique
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 39 °C
Densité: 1,0115 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001463
Numéro CAS: 1123-25-7
EINECS: 214-371-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52e938324d9cf86f41e9a2f1e472a25351acf3d&vid=d52e938324d9cf86f41e9a2f1e472a25351acf3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité