(Chlorométhyl)cyclopropane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclopropyl methyl chloride
C2469-25G C2469-5G
TCIAC2469-25GEA 105 EUR InStock
TCIAC2469-25G TCIAC2469-5G
(Chlorométhyl)cyclopropane ≥95.0% (par GC)
(Chlorométhyl)cyclopropane
Formule: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: –91°C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –2°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001307
Numéro CAS: 5911-08-0
EINECS: 227-632-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d8706ca3f338fce9d9781df29930822f8a52ebf&vid=2d8706ca3f338fce9d9781df29930822f8a52ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité