4-tert-Butylcyclohexylamine mélange cis- et trans ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
B1084-25ML B1084-250ML B1084-5ML
TCIAB1084-25MLEA 108 EUR InStock
TCIAB1084-25ML TCIAB1084-250ML TCIAB1084-5ML
4-tert-Butylcyclohexylamine mélange cis- et trans ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-tert-Butylcyclohexylamine
Formule: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00013763
Numéro CAS: 5400-88-4
EINECS: 226-444-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a870c61c6d6460f70b51628114acbf1d1246eb25&vid=ab52a0ea818ab17473b04126fbec455ce57a9ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité