1-Méthylcyclopentanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0729-10G M0729-25G
TCIAM0729-10GEA 36.3 EUR InStock
TCIAM0729-10G TCIAM0729-25G
1-Méthylcyclopentanol ≥98.0% (par GC)
1-Méthylcyclopentanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…33 °C
Densité: 0,905 g/cm³ (23.5 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00001364
Numéro CAS: 1462-03-9
EINECS: 215-963-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13ba18005082773522d5ec1281daceaca2489d06&vid=13ba18005082773522d5ec1281daceaca2489d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité