tert-Butylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0823-25ML B0823-100ML
TCIAB0823-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAB0823-25ML TCIAB0823-100ML
tert-Butylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
tert-Butylcyclohexane
Formule: C₁₀H₂₀
MW: 140,27 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,8127 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001471
Numéro CAS: 3178-22-1
EINECS: 221-652-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&vid=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité