Isopropylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexahydrocumene
I0161-25ML I0161-500ML
TCIAI0161-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAI0161-25ML TCIAI0161-500ML
Isopropylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Isopropylcyclohexane
Formule: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0,8036 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001480
Numéro CAS: 696-29-7
EINECS: 211-792-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70e10e5249caabaf28e31f066c1bdab7ee4b246b&vid=70e10e5249caabaf28e31f066c1bdab7ee4b246b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité