Méthylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0190-25ML M0190-500ML
TCIAM0190-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0190-25ML TCIAM0190-500ML
Méthylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Méthylcyclohexane
Formule: C₆H₁₁CH₃
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –127°C
Densité: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
ONU: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&vid=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité