Méthylcyclopentane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0203-25ML M0203-500ML
TCIAM0203-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0203-25ML TCIAM0203-500ML
Méthylcyclopentane ≥96.0% (par GC)
Méthylcyclopentane
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 72°C
Point de fusion: –142 °C
Densité: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -29°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001382
Numéro CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
ONU: 2298
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9556970008ca42a6ee0e18e1b42e21db129dbc6f&vid=9556970008ca42a6ee0e18e1b42e21db129dbc6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité