Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propylcyclohexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAP0681-25MLEA 101 EUR InStock
TCIAP0681-25ML
Propylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Propylcyclohexane


Formule: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: -95°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00013770
Numéro CAS: 1678-92-8
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/90/28991390.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité