cis-1,3-Diméthylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: cis-Hexahydro-m-xylene
D1055-25ML D1055-5ML
TCIAD1055-25MLEA 153 EUR InStock
TCIAD1055-25ML TCIAD1055-5ML
cis-1,3-Diméthylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
cis-1,3-Diméthylcyclohexane
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –75.5 °C
Densité: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6°C
Numéro MDL: MFCD00001507
Numéro CAS: 638-04-0
EINECS: 211-316-5
ONU: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab36b3d01e48f9120dec9e5779768ae17a4ffc12&vid=ab36b3d01e48f9120dec9e5779768ae17a4ffc12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité