trans-1,2-Diméthylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-Hexahydro-o-xylene
D0697-25ML D0697-5ML
TCIAD0697-25MLEA 129 EUR InStock
TCIAD0697-25ML TCIAD0697-5ML
trans-1,2-Diméthylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
trans-1,2-Diméthylcyclohexane
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0,776 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001505
Numéro CAS: 6876-23-9
EINECS: 229-979-4
ONU: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&vid=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité