trans-1,4-Diméthylcyclohexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0271-25ML D0271-5ML
TCIAD0271-25MLEA 156 EUR InStock
TCIAD0271-25ML TCIAD0271-5ML
trans-1,4-Diméthylcyclohexane ≥95.0% (par GC)
trans-1,4-Diméthylcyclohexane
Formule: C₈H₁₆
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,763 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064955
Numéro CAS: 2207-04-7
EINECS: 218-622-8
ONU: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ee8ae029e0c2af865a16c815d2c4ade069e29b0&vid=5ee8ae029e0c2af865a16c815d2c4ade069e29b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité