2-Cyclohexylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0612-25G C0612-5G
TCIAC0612-25GEA 176 EUR InStock
TCIAC0612-25G TCIAC0612-5G
2-Cyclohexylcyclohexanone ≥97.0% (par GC)
2-Cyclohexylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₂₀O
MW: 180,29 g/mol
Point d'ébullition: 269°C
Point d'éclair: 121°C
Numéro MDL: MFCD00013795
Numéro CAS: 90-42-6
EINECS: 201-991-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7141ae6be15c1502318202051256b408538238eb&vid=7141ae6be15c1502318202051256b408538238eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité