L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bicyclohexyle 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
B0902-25ML B0902-500ML B0902-100ML
TCIAB0902-25MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAB0902-25ML TCIAB0902-500ML TCIAB0902-100ML
Bicyclohexyle 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Bicyclohexyle
Formule: C₁₂H₂₂
MW: 166.31 g/mol
Point d'ébullition: 239°C
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003815
Numéro CAS: 92-51-3
EINECS: 202-161-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb010a1dfb6c139901043e1827c5565efce0eee7&vid=cb010a1dfb6c139901043e1827c5565efce0eee7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité