Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluorocyclopentène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0292-50G O0292-10G
TCIAO0292-50GEA 629 EUR InStock
TCIAO0292-50G TCIAO0292-10G
Perfluorocyclopentène ≥98.0% (par GC)
Perfluorocyclopentène


Formule: C₅F₈
Point d'ébullition: 25 - 26 °C (1013 hPa)
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013745
Numéro CAS: 559-40-0
EINECS: 209-203-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3658b32b06a55f6caf038ed89d12f43f9e6300fe&vid=3658b32b06a55f6caf038ed89d12f43f9e6300fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité