Cycloheptène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0688-25ML C0688-5ML
TCIAC0688-25MLEA 241 EUR InStock
TCIAC0688-25ML TCIAC0688-5ML
Cycloheptène ≥96.0% (par GC)
Cycloheptène
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004156
Numéro CAS: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
ONU: 2242
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07be40630d09be7cd15f8ee7a83420ff0b5db464&vid=07be40630d09be7cd15f8ee7a83420ff0b5db464&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité