Cyclopentène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0511-25ML C0511-500ML C0511-100ML
TCIAC0511-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0511-25ML TCIAC0511-500ML TCIAC0511-100ML
Cyclopentène ≥98.0% (par GC)
Cyclopentène
Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 46°C
Point de fusion: -135°C
Densité: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001394
Numéro CAS: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
ONU: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&vid=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité