Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzo[a,h]anthracène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0145-100MGEA 154 EUR InStock
TCIAD0145-100MG
Dibenzo[a,h]anthracène ≥98.0% (par GC)
Dibenzo[a,h]anthracène


Formule: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Point d'ébullition: 524°C
Point de fusion: 266°C
Numéro MDL: MFCD00003708
Numéro CAS: 53-70-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03054
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/32/28974532.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité