1,4-Dioxanne ≥99.8% non stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Glycoléthylétherp-Dioxanne
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
84715.290EA 110 EUR InStock
84715.290
1,4-Dioxanne ≥99.8% non stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
1,4-Dioxanne
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 101,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11,8 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) 99,8% min.
Acidité 0,0005 méq/g max.
Résidus après évaporation 0,0005% max.
Eau 0,02% max.
Transmission (270 nm) 70% min.
Transmission (280 nm) 85% min.
Transmission (290 nm) 95% min.
Transmission (300 nm) 97% min.
Transmission (310 nm) 98% min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité