Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Bromofluorene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B1046-25G B1046-5G
TCIAB1046-25GEA 131 EUR InStock
TCIAB1046-25G TCIAB1046-5G
9-Bromofluorene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
9-Bromofluorene


Formule: C₁₃H₉Br
MW: 245,12 g/mol
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…105 °C
Numéro MDL: MFCD00001133
Numéro CAS: 1940-57-4
EINECS: 217-722-9
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=644f93da6d4640b718d17de6c3693ef91015b892&vid=644f93da6d4640b718d17de6c3693ef91015b892&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité