Césium chlorure
Fournisseur: G Bioscienes
RC-035EA 1280 EUR InStock
RC-035 RC-034
Césium chlorure
Césium chlorure
Formule: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
Merck Index: 13,02021
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité