Césium chlorure ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C2203-100G C2203-25G
TCIAC2203-100GEA 86.9 EUR InStock
TCIAC2203-100G TCIAC2203-25G
Césium chlorure ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Césium chlorure
Formule: CsCl
Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,02011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&vid=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité