Sodium chlorure
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Chlorure de sodium
RC-094EA 192 EUR InStock
RC-094
Sodium chlorure
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité