Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluorophosphate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAS0392-25GEA 130 EUR InStock
TCIAS0392-25G
Hexafluorophosphate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hexafluorophosphate de sodium


Formule: F₆NaP
MW: 167,95 g/mol
Point de fusion: 450 °C
Numéro MDL: MFCD00011122
Numéro CAS: 21324-39-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/99/28994099.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) 98.0 to 103.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité