Perrhenate de potassium
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Potassium perrhenate (VII)
P1939-1G P1939-5G
TCIAP1939-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP1939-1G TCIAP1939-5G
Perrhenate de potassium
Perrhenate de potassium
Formule: KO₄Re
MW: 289,3 g/mol
Point d'ébullition: 1370 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 550°C
Densité: 4,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011365
Numéro CAS: 10466-65-6
EINECS: 233-953-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1c21b9b6c8616a3553506c2c0d8789727c83906&vid=4054514fa17e33f3da9c5f24f43351f4ae187666&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray powder to crystal
Rhenium 63.0 to 65.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité