Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0595-25G B0595-500G B0595-100G
TCIAB0595-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB0595-25G TCIAB0595-500G TCIAB0595-100G
Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle
Formule: C₄H₉BrO
MW: 153,02 g/mol
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000237
Numéro CAS: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
ONU: 2340
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41f458e056d56e43113e7c9a12293ff97ede75f7&vid=41f458e056d56e43113e7c9a12293ff97ede75f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité