Anthrone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0509-25GEA 187 EUR InStock
TCIAA0509-25G TCIAA0509-5G
Anthrone ≥98.0% (par GC)
Anthrone
Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001187
Numéro CAS: 90-44-8
Merck Index: 14,00691
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/40/28927940.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 160.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
suitability for glucose-analysis Abs min. 0.70 (625nm ) in the presence of D-Glucose (10 ppm).
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité