Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diisopropylformamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1651-25ML D1651-5ML
TCIAD1651-25MLEA 73.7 EUR InStock
TCIAD1651-25ML TCIAD1651-5ML
N,N-Diisopropylformamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Diisopropylformamide


Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00008867
Numéro CAS: 2700-30-3
EINECS: 220-284-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6facbb066827bfafd6ea80a4cff565524ff782ce&vid=6facbb066827bfafd6ea80a4cff565524ff782ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité