N,N-Diméthylpropionamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0793-25ML D0793-500ML D0793-100ML
TCIAD0793-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAD0793-25ML TCIAD0793-500ML TCIAD0793-100ML
N,N-Diméthylpropionamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Diméthylpropionamide
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00009301
Numéro CAS: 758-96-3
EINECS: 212-064-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85054c74239e99b493b7267d3cc5a976e1d3d970&vid=85054c74239e99b493b7267d3cc5a976e1d3d970&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité