Succinate de dibutyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAS0102-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAS0102-25ML
Succinate de dibutyle ≥99.0% (par GC)
Succinate de dibutyle
Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 274°C
Point de fusion: -29°C
Point d'éclair: 144°C
Numéro MDL: MFCD00040495
Numéro CAS: 141-03-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/48/28993948.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité