6-Chloroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Coroindoline-2,3-dione
C1871-25G C1871-5G
TCIAC1871-25GEA 200 EUR InStock
TCIAC1871-25G TCIAC1871-5G
6-Chloroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Point de fusion: 262°C
Numéro MDL: MFCD00086347
Numéro CAS: 6341-92-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da85630440a8d3bf91d9a6ecc048c1c933296373&vid=da85630440a8d3bf91d9a6ecc048c1c933296373&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité