Acide 2,6-dichloroisonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3345-1G D3345-5G
TCIAD3345-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD3345-1G TCIAD3345-5G
Acide 2,6-dichloroisonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,6-dichloroisonicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point de fusion: 211°C
Numéro MDL: MFCD00234147
Numéro CAS: 5398-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f776a39a18a2cad0c41aaf98f50f9310ea61f34f&vid=f776a39a18a2cad0c41aaf98f50f9310ea61f34f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité