Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2342-1G C2342-5G
TCIAC2342-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAC2342-1G TCIAC2342-5G
Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: 154°C
Numéro MDL: MFCD01646325
Numéro CAS: 57266-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c04d6e4854d2e40866dcd086569cdbfb079427fe&vid=c04d6e4854d2e40866dcd086569cdbfb079427fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité