Méthoxyacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0103-25ML M0103-5ML
TCIAM0103-25MLEA 180 EUR InStock
TCIAM0103-25ML TCIAM0103-5ML
Méthoxyacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Méthoxyacétonitrile
Formule: C₃H₅NO
Point d'ébullition: 119°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00001892
Numéro CAS: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852dbffd4b16fa0576738cab32bda549e6dc644e&vid=852dbffd4b16fa0576738cab32bda549e6dc644e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité